4,5,7-Tricloro-2-(trifluorometil)quinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Tricloro-2-(trifluorometil)quinolina
4,5,7-Tricloro-2-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153279
Núm. CAS: 175203-41-5