7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 248 EUR
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037874
Núm. CAS: 292636-09-0