1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181186
Núm. CAS: 286932-57-8