1,1,2-Tricloro-3,3,3-trifluoropropeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7090-25G PC7090-5G
APOSPC7090-25GEA 323 EUR
APOSPC7090-25G APOSPC7090-5G
1,1,2-Tricloro-3,3,3-trifluoropropeno 97%
1,1,2-Tricloro-3,3,3-trifluoropropeno
Formula: C₃Cl₃F₃
Pto. Ebullición: 88 °C
Densidad: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013672
Núm. CAS: 431-52-7