3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7091-1G PC7091-25G PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA 75.7 EUR
APOSPC7091-1G APOSPC7091-25G APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027208
Núm. CAS: 874288-35-4