4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BFO₄
Pto. de fusión: 289…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027284
Núm. CAS: 867256-77-7