2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 171 EUR
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027258
Núm. CAS: 957060-90-1