4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027239
Núm. CAS: 886536-37-4