4-Bromo-3-fluorotioanisol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 102 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorotioanisol 96%
4-Bromo-3-fluorotioanisol
Formula: C₇H₆BrFS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027283
Núm. CAS: 917562-25-5