Trifluorometanosulfonato de escandio (III) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-5GEA 43.5 EUR
APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Trifluorometanosulfonato de escandio (III) 97%
Trifluorometanosulfonato de escandio (III)
Formula: C₃F₉O₉S₃Sc
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192433
Núm. CAS: 144026-79-9