1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Pto. Ebullición: 102 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114706
Núm. CAS: 127561-18-6
UN: 1760
ADR: 8,III