3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 259 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Pto. Ebullición: 82…85 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173852
Núm. CAS: 175277-52-8
UN: 3265
ADR: 8,III