(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 87 EUR
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117456
Núm. CAS: 24974-72-9
UN: 3261
ADR: 8,II