2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluoropyridine
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 36.4 EUR
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo 98%
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 29…34 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027299
Núm. CAS: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III