Trietiloxonio tetrafluoroborato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7110-100G PC7110-25G
APOSPC7110-100GEA 342 EUR
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Trietiloxonio tetrafluoroborato 95%
Trietiloxonio tetrafluoroborato
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formula: C₆H₁₅BF₄O
Pto. de fusión: 84…89 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044423
Núm. CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II