α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-2,4,5-trifluorobenceno, 2,4,5-Trifluorobencilo cloruro
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 435 EUR
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno 98%
α-Cloro-2,4,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Densidad: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236319
Núm. CAS: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II