Trifluorometanosulfonato de trietilsililo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 60.9 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo 99%
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Formula: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000407
Núm. CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II