5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Pto. de fusión: 205…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094414
Núm. CAS: 529512-80-9