Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 118 EUR
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,20 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039343
Núm. CAS: 584-74-7