N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 37.7 EUR
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301.29 g/mol
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797555
Núm. CAS: 205445-52-9