1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
PC7120-100G
APOSPC7120-100GEA 0 EUR
APOSPC7120-100G
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol, grado técnico
1-Etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Pto. Ebullición: 104…105 °C/745mmHg
Densidad: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000441
Núm. CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III