4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 87 EUR
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formula: C₇H₈BFO₂S
MW: 186,0116 g/mol
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027247
Núm. CAS: 957060-84-3