4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 198 EUR
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₁₃H₁₀FNO₃
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115634
Núm. CAS: 221040-07-9