2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₀BFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258651
Núm. CAS: 269410-15-3