2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]adamantane
PC7133-1G PC7133-250MG
APOSPC7133-1GEA 394 EUR
APOSPC7133-1G APOSPC7133-250MG
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formula: C₁₈H₂₀BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258647
Núm. CAS: 929000-50-0