3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 242 EUR
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₇BF₄O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258747
Núm. CAS: 947533-09-7