3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dimethoxy-3-fluoroaniline
PC7135-1G PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA 380 EUR
APOSPC7135-1G APOSPC7135-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258660
Núm. CAS: 195136-66-4