2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Formula: C₈H₇FINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039298
Núm. CAS: 97760-94-6