1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7140-100G
PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA
154
EUR
APOSPC7140-100G
APOSPC7140-25G
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol, grado técnico
1-Metoxi-2,2,2-trifluoroetanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Formula:
C₃H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 96 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013572 Núm. CAS: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |