2,3-Dicloro-4-fluoroanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 488 EUR
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dicloro-4-fluoroanilina 95%
2,3-Dicloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Pto. de fusión: 63…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706409
Núm. CAS: 36556-52-2