2-Cloro-5-fluoropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 190 EUR
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Cloro-5-fluoropirimidina 98%
2-Cloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄H₂ClFN₂
Pto. Ebullición: 149…162 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788197
Núm. CAS: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III