5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-6-picolina
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina 98%
5-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095092
Núm. CAS: 375368-83-5