5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7145-25G PC7145-5G PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA 0 EUR
APOSPC7145-25G APOSPC7145-5G APOSPC7145-1G
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
Pto. Ebullición: 115 °C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425619
Núm. CAS: 393-85-1