2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formula: C₁₃H₈BrF₂NO
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00751577
Núm. CAS: 314025-94-0