4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC7147-1G PC7147-500MG
APOSPC7147-1GEA 147 EUR
APOSPC7147-1G APOSPC7147-500MG
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272467
Núm. CAS: 140908-89-0