Trifluoroacetamida 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamida 98+%
Trifluoroacetamida
Formula: C₂H₂F₃NO
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de fusión: 65…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008008
Núm. CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9