4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7153-1G PC7153-25G PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA 58 EUR
APOSPC7153-1G APOSPC7153-25G APOSPC7153-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Pto. Ebullición: 124…126 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06342770
Núm. CAS: 6668-56-0
UN: 1760
ADR: 8,III