Ácido trifluoroacético 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 69.6 EUR
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Ácido trifluoroacético 99,5%
Ácido trifluoroacético
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formula: C₂HF₃O₂
Pto. Ebullición: 72…74 °C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I