Ácido trifluoroacético 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7160A-500ML
APOSPC7160A-500MLEA 53.8 EUR
APOSPC7160A-500ML
Ácido trifluoroacético 99,5%
Ácido trifluoroacético
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formula: C₂HF₃O₂
Pto. Ebullición: 72,4 °C
Pto. de fusión: –15,4 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I