Ácido trifluoroacético 99,9%, Biochemical Grade
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 78.3 EUR
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Ácido trifluoroacético 99,9%, Biochemical Grade
Ácido trifluoroacético
Suitable for protein sequence analysis.
Formula: C₂HF₃O₂
Pto. Ebullición: 72,4 °C
Pto. de fusión: –15,4 °C
Densidad: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I