Ácido trifluoroacético 99,9%, Biochemical Grade
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: TFA
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 154 EUR
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Ácido trifluoroacético 99,9%, Biochemical Grade
Ácido trifluoroacético
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Pto. Ebullición: 72.4 °C
Pto. de fusión: –15.4 °C
Densidad: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09754