4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC7164-1G PC7164-250MG
APOSPC7164-1GEA 703 EUR
APOSPC7164-1G APOSPC7164-250MG
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460505
Núm. CAS: 883230-66-8