Bromuro de 4-fluorofenetilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene

PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 58 EUR
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
Bromuro de 4-fluorofenetilo 97%
Bromuro de 4-fluorofenetilo
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Pto. Ebullición: 100…104 °C/15mmHg
Densidad: 1,4498 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844794
Núm. CAS: 332-42-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR