4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 102 EUR
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258700
Núm. CAS: 126162-95-6