5-Amino-3-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 0 EUR
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-fluorobenzonitrilo 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 105…107 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864357
Núm. CAS: 210992-28-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III