2-Fluoro-6-formilpiridina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoropicolinaldehyde, 6-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
PC7169-1G PC7169-10G PC7169-5G
APOSPC7169-1GEA 29 EUR
APOSPC7169-1G APOSPC7169-10G APOSPC7169-5G
2-Fluoro-6-formilpiridina 95+%
2-Fluoro-6-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095149
Núm. CAS: 208110-81-0