Anhídrido trifluoroacetico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G
PC7170-1KG
PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA
58
EUR
APOSPC7170-500G
APOSPC7170-1KG
APOSPC7170-5KG
Anhídrido trifluoroacetico 99%
Anhídrido trifluoroacetico
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formula:
C₄F₆O₃ Pto. Ebullición: 39…40 °C Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 1,511 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000416 Núm. CAS: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |