1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G
PC7171-25G
PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7171-1G
APOSPC7171-25G
APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Formula:
C₈H₅BrF₂O MW: 235.0255 g/mol Pto. de fusión: 31…32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13190613 Núm. CAS: 864773-64-8 |