3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
PC7176-1G PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA 48 EUR
APOSPC7176-1G APOSPC7176-5G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263608
Núm. CAS: 304858-67-1