3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G
APOSPC7177-1GEA 121 EUR
APOSPC7177-1G
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Pto. de fusión: 260…262,6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09952041
Núm. CAS: 947533-51-9